Tlačiť
4-Chloro-1-butanol tech. 85%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chlorobutan-1-ol
L04042.18 L04042.30
L04042.18EA 95.33 EUR
L04042.18 L04042.30
4-Chloro-1-butanol tech. 85%, Technical Grade
4-Chloro-1-butanol
Purity: 85% CAS No.: 928-51-8 Molecular Formula: C4H9ClO Formula Weight: 108.57 Flash Point: 66°(151°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 50-52°/1mm Beilstein Reference: 1731408 MDL No.: MFCD00002967
Vzorec: C₄H₉ClO
Mw: 108.57
Teplota varu: 50…52 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.089
Teplota vzplanutia: 36 °C (97 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002967
Číslo CAS: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
OSN: 2924
ADR: 3 III