Tlačiť
2,3-Dichloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
36295-25ML 36295-5ML
SIAL36295-25MLEA 273.97 EUR
SIAL36295-25ML SIAL36295-5ML
2,3-Dichloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloro-1-propanol
Vzorec: C₃H₆Cl₂O
Mw: 128.99
Teplota varu: 183
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040446
Číslo CAS: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III