Tlačiť
2,3-Dichloro-1-propanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
365090050 365090250
ACRO365090050EA 66.19 EUR
ACRO365090050 ACRO365090250
2,3-Dichloro-1-propanol 97%
2,3-Dichloro-1-propanol
Vzorec: C₃H₆Cl₂O
Mw: 128.99
Teplota varu: 182 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1.35 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00040446
Číslo CAS: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %