Tlačiť
1,3-Dichloro-2-propanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
180180010 180182500
ACRO180180010EA 152.03 EUR
ACRO180180010 ACRO180182500
1,3-Dichloro-2-propanol 99%
1,3-Dichloro-2-propanol
Vzorec: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Teplota varu: 174 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1,351 g/cm³
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000951
Číslo CAS: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
OSN: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03100
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Acidity (HCl) ≤0.1 %