Tlačiť
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
10906-1KG 10906-210KG 10906-25KG
SIAL10906-1KGEA 135.98 EUR
SIAL10906-1KG SIAL10906-210KG SIAL10906-25KG
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Balenie: produced by Wacker Chemie AG
Vzorec: C₄H₉ClO₂
Teplota varu: 128 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: < –73 °C
Hustota: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000948
Číslo CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
OSN: 1993
ADR: 3,III