Tlačiť
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
B25049.22 B25049.36
B25049.22EA 36.57 EUR
B25049.22 B25049.36
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: C₄H₉ClO₂
Mw: 124.57
Teplota varu: 128…130 °C
Teplota tavenia: < –73 °C
Hustota: 1.094
Teplota vzplanutia: 28 °C (82 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000948
Číslo CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
OSN: 1993
ADR: 3 III