Tlačiť
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
108500010 108502500
ACRO108500010EA 165.03 EUR
ACRO108500010 ACRO108502500
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal 97%
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: C₄H₉ClO₂
Mw: 124.57
Teplota varu: 128
Teplota tavenia: –73 °C
Hustota: 1.09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000948
Číslo CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %