Tlačiť
Trichloroacetic acid glacial Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: TCA
20741.290EA 394.55 EUR
20741.290 20741.461
Trichloroacetic acid glacial Ph. Eur.
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
Mw: 163.39
Teplota varu: 196
Teplota tavenia: 54…56 °C
Hustota: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004177
Číslo CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
OSN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test