Tlačiť
Kyselina trichloroctová (ledová) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20734.295EA 252.71 EUR
20734.295 20734.460
Kyselina trichloroctová (ledová) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
Teplota varu: 196 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…56 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004177
Číslo CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
OSN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Melting point 55 - 59 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %