Tlačiť
Kyselina trichloroctová (ledová), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00807.0100 1.00807.0250 1.00807.1000
1.00807.0100EA 67.39 EUR
1.00807.0100 1.00807.0250 1.00807.1000
Kyselina trichloroctová (ledová), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
Teplota varu: 196 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…56 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004177
Číslo CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
OSN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 56 °C
Molar Mass 163.38 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 197 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 711 °C