Tlačiť
Kyselina trichloroctová (ledová) 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152130010 152135000 152130025 152130100
ACRO152130010EA 202.17 EUR
ACRO152130010 ACRO152135000 ACRO152130025 ACRO152130100
Kyselina trichloroctová (ledová) 99%, extra pure
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
Teplota varu: 196 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 52…58 °C
Hustota: 1,62 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C (closed cup)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004177
Číslo CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
OSN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM