Tlačiť
Chloraceton, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Chloropropanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
167479-100G 167479-5G
SIAL167479-100GEA 37.77 EUR
SIAL167479-100G SIAL167479-5G
Chloraceton, Sigma-Aldrich®
Chloraceton
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92.52
Teplota varu: 120
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 36
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000936
Číslo CAS: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
OSN: 1695
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,02131