Tlačiť
Chloraceton stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Chloropropanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
8.02603.0005EA 52.87 EUR
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
Chloraceton stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chloraceton
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92.52
Teplota varu: 120
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 36
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000936
Číslo CAS: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
OSN: 1695
ADR: 6.1 (3, 8) I
Merck Index: 13,02131