Tlačiť
3-Chlorobutanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-2-butanone
10904-1KG 10904-25KG
SIAL10904-1KGEA 189.47 EUR
SIAL10904-1KG SIAL10904-25KG
3-Chlorobutanone, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobutanone
Vzorec: C₄H₇ClO
Mw: 106.55
Teplota varu: 114
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000865
Číslo CAS: 4091-39-8
EINECS: 223-834-9
OSN: 1224
ADR: 3 III