Tlačiť
3-Chlorobutanone 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-2-butanone
L14158.22 L14158.36
L14158.22EA 44.46 EUR
L14158.22 L14158.36
3-Chlorobutanone 96%
3-Chlorobutanone
Purity: 96% CAS No.: 4091-39-8 Molecular Formula: C4H7ClO Formula Weight: 106.55 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -60° Boiling Point: 113-116° Beilstein Reference: 385637 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00000865
Vzorec: C₄H₇ClO
Mw: 106.55
Teplota varu: 113…116 °C
Teplota tavenia: < –60 °C
Hustota: 1.055
Teplota vzplanutia: 28 °C (82 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000865
Číslo CAS: 4091-39-8
EINECS: 223-834-9
OSN: 1224
ADR: 3 III