Chloroform Stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilizácia:
Amylen
MQ200
372978-1L
372978-100ML
372978-2L
SIAL372978-1LEA
164.63
EUR
SIAL372978-1L
SIAL372978-100ML
SIAL372978-2L
Chloroform Stabilised, Sigma-Aldrich®
Chloroform
Vzorec:
CHCl₃ Mw: 119.38 Teplota varu: 61.7 Teplota tavenia: –63 °C Hustota: 1.4832 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000826 Číslo CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 OSN: 1888 ADR: 6.1 III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |