Tlačiť
Chloroform Stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilizácia: Amylen
MQ200
372978-1L 372978-100ML 372978-2L
SIAL372978-1LEA 164.63 EUR
SIAL372978-1L SIAL372978-100ML SIAL372978-2L
Chloroform Stabilised, Sigma-Aldrich®
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Mw: 119.38
Teplota varu: 61.7
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000826
Číslo CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
OSN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM