Tlačiť
Chloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilizácia: stabilizovaný s 2-methyl-2-butenu 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83626.320EA 255.11 EUR
83626.320 83626.290
Chloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Teplota varu: 61,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000826
Číslo CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.80 %
Water Max. 0.0500 %
Non-volatile residue Max. 0.001 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (250 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (260 nm) Min. 84.00 %
Transmittance (280 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15283 Passes test