Tlačiť
Chloroform 99 Stabilised, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilizácia: 0.002 % 2-Methyl-2-buten
22707.295EA 54.08 EUR
22707.295 22707.364 22707.466 22707.320 22707.550
Chloroform 99 Stabilised, GPR RECTAPUR®
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Mw: 119.38
Teplota varu: 61.7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000826
Číslo CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
OSN: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Boiling point 59.5 - 61.5 °C
Density (20/4) 1.478 - 1.489
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm