Tlačiť
Perchloroethane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hexachloroethane
148540010 148540025 148541000 148540100
ACRO148540010EA 303.63 EUR
ACRO148540010 ACRO148540025 ACRO148541000 ACRO148540100
Perchloroethane 99%
Perchloroethane
Vzorec: C₂Cl₆
Mw: 236.74
Teplota varu: 189
Teplota tavenia: 184…190 °C
Hustota: 2.091 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000799
Číslo CAS: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04698
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 195 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.2 %