Tlačiť
Dichlormethan, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
66742-100ML 66742-500ML
SUPL66742-100MLEA 87.44 EUR
SUPL66742-100ML SUPL66742-500ML
Dichlormethan, Supelco®
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Teplota varu: 39,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140