Tlačiť
Dichlormethan, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
Synonymá: Methylene chloride
9316.2500GLEA 167.83 EUR
9316.2500GL 9316.4000GL
Dichlormethan, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Mw: 84.93
Teplota varu: 39.8
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (by GC) min. 99.8 %
Color (APHA) max. 10
Preservative (as Amylene) about 20 ppm
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0001
Water (by KF, coulometric) max. 30 ppm