Dichlormethan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Varování
|
7053.9200EA
0
EUR
7053.9200
7053.9030RC
7053.9025
7053.2500
7053.1000
Dichlormethan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dichloromethane
Vzorec:
CH₂Cl₂ Mw: 84,93 g/mol Teplota varu: 39,8 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –95 °C Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000881 Číslo CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 OSN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications | |
Assay (by GC) (corrected for water) | min. 99.5 % |
Appearance | clear |
Color (APHA) | max. 10 |
Free Halogens | passes test |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0002 |
Water (H2O) | max. 0.02 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |