Tlačiť
Dichlormethan, extra dry over Molecular Sieve 99.8% stabilised, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
348460010 348460025 348461000 348465000
348460010.EA 125.95 EUR
348460010. 348460025. 348461000. 348465000.
Dichlormethan, extra dry over Molecular Sieve 99.8% stabilised, AcroSeal®
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Teplota varu: 39…40 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –97 °C
Hustota: 1,325 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene