Tlačiť
Dichlormethan, extra dry 99.9% stabilised, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
326851000 326850010 326850025
326851000.EA 79.42 EUR
326851000. 326850010. 326850025.
Dichlormethan, extra dry 99.9% stabilised, AcroSeal®
Dichloromethane
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered