2-Chlorobutane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21586.AD
B21586.AK
B21586.AU
B21586.ADEA
33.13
EUR
B21586.AD
B21586.AK
B21586.AU
2-Chlorobutane ≥98%
2-Chlorobutane
Purity: 98+%
CAS No.: 78-86-4
Molecular Formula: CH3CHClCH2CH3
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -15°(5°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.873
Refractive Index: 1.3970
Odour: Sweet
Melting Point: -141 to -140°
Boiling Point: 67-69°
Beilstein Reference: 1718770
Merck Reference: 14,1561
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000871
Vzorec:
C₄H₉Cl Mw: 92.57 Teplota varu: 67…69 °C Teplota tavenia: –141…–140 °C Hustota: 0.873 Teplota vzplanutia: –15 °C (5 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000871 Číslo CAS: 78-86-4 EINECS: 201-151-7 OSN: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 13,01560 |