Tlačiť
2-Chlorobutane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21586.AD B21586.AK B21586.AU
B21586.ADEA 33.13 EUR
B21586.AD B21586.AK B21586.AU
2-Chlorobutane ≥98%
2-Chlorobutane
Purity: 98+% CAS No.: 78-86-4 Molecular Formula: CH3CHClCH2CH3 Formula Weight: 92.57 Flash Point: -15°(5°F) Physical Form: Liquid Density: 0.873 Refractive Index: 1.3970 Odour: Sweet Melting Point: -141 to -140° Boiling Point: 67-69° Beilstein Reference: 1718770 Merck Reference: 14,1561 UN No.: 1127 MDL No.: MFCD00000871
Vzorec: C₄H₉Cl
Mw: 92.57
Teplota varu: 67…69 °C
Teplota tavenia: –141…–140 °C
Hustota: 0.873
Teplota vzplanutia: –15 °C (5 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000871
Číslo CAS: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
OSN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01560