Tlačiť
2-Chlorobutane 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
108830010 108832500
ACRO108830010EA 136.99 EUR
ACRO108830010 ACRO108832500
2-Chlorobutane 99+%
2-Chlorobutane
Vzorec: C₄H₉Cl
Mw: 92.57
Teplota varu: 68
Teplota tavenia: –140 °C
Hustota: 0.87 g/cm³
Teplota vzplanutia: –15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000871
Číslo CAS: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
OSN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01560
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %