Tlačiť
1-Chlorohexane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18497.0005 8.18497.0250
8.18497.0005EA 30.68 EUR
8.18497.0005 8.18497.0250
1-Chlorohexane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Chlorohexane
Vzorec: C₆H₁₃Cl
Mw: 120.62
Teplota varu: ∼135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –94 °C
Hustota: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 27
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001018
Číslo CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
OSN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02163
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 120.62 g/mol
Boiling Point 132 - 136 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53 hPa (55 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.4194 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 9.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C