Tlačiť
1-Chlorohexane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
404640050 404641000 404645000
ACRO404640050EA 31.68 EUR
ACRO404640050 ACRO404641000 ACRO404645000
1-Chlorohexane 95%
1-Chlorohexane
Vzorec: C₆H₁₃Cl
Mw: 120.62
Teplota varu: 135 °C
Teplota tavenia: –94 °C
Hustota: 0.87 g/cm³
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001018
Číslo CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
OSN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02163
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %