Tlačiť
1-chlorbutan 99+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: n-Butyl Chloride
154630010 154630025 154630100
ACRO154630010EA 73.7 EUR
ACRO154630010 ACRO154630025 ACRO154630100
1-chlorbutan 99+%, pure
1-chlorbutan
Vzorec: CH₃(CH₂)₃Cl
Mw: 92.57
Teplota varu: 77…78 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0.88 g/cm³
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001009
Číslo CAS: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
OSN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4005 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure