Tlačiť
1,4-Dichlorobutane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
216431000 216435000 216430010
ACRO216431000EA 49.34 EUR
ACRO216431000 ACRO216435000 ACRO216430010
1,4-Dichlorobutane 99%
1,4-Dichlorobutane
Vzorec: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Teplota varu: 161…163 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –38 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001011
Číslo CAS: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %