1,2-Dichlorpropan ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 78-87-5
Molecular Formula: C3H6Cl2
Formula Weight: 112.99
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Sweet
Melting Point: -100°
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1718880
Merck Reference: 14,7854
UN No.: 1279
MDL No.: MFCD00000868
Vzorec:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Teplota varu: 95…97 °C Teplota tavenia: –100 °C Hustota: 1,157 Teplota vzplanutia: 4 °C (39 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000868 Číslo CAS: 78-87-5 EINECS: 201-152-2 OSN: 1279 ADR: 3,II Merck Index: 14,7854 |