Tlačiť
1,2-Dichlorethan ≥99% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
22918.K2 22918.K7 22918.M1
22918.K2EA 120.74 EUR
22918.K2 22918.K7 22918.M1
1,2-Dichlorethan ≥99% for HPLC
1,2-Dichloroethane
Purity: 99% min CAS No.: 107-06-2 Molecular Formula: ClCH2CH2Cl Formula Weight: 98.96 Flash Point: 15°(59°F) Physical Form: Liquid Density: 1.256 Refractive Index: 1.4448 Melting Point: -35° Boiling Point: 83° Beilstein Reference: 605264 Merck Reference: 14,3797 UN No.: 1184 MDL No.: MFCD00000963
Vzorec: ClH₂CCH₂Cl
Teplota varu: 83 °C
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,256
Teplota vzplanutia: 15 °C (59 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000963
Číslo CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
OSN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM