1,1,2,2-Tetrachlorethan ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 79-34-5
Molecular Formula: C2H2Cl4
Formula Weight: 167.85
Refractive Index: 1.4935
Melting Point: -43°
Boiling Point: 142-146°
Beilstein Reference: 969206
Merck Reference: 14,9189
UN No.: 1702
MDL No.: MFCD00000848
Vzorec:
Cl₂HCCHCl₂ Teplota varu: 142…146 °C Teplota tavenia: –43 °C Hustota: 1,596 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000848 Číslo CAS: 79-34-5 EINECS: 201-197-8 OSN: 1702 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9189 |