Phenyl acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Acetic acid phenyl ester
B22561.0B
B22561.30
B22561.0BEA
137.99
EUR
B22561.0B
B22561.30
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Purity: 99%
CAS No.: 122-79-2
Molecular Formula: CH3CO2C6H5
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5020
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 636458
Merck Reference: 14,7267
MDL No.: MFCD00008699
Vzorec:
C₈H₈O₂ Teplota varu: 195…196 °C Hustota: 1,075 Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008699 Číslo CAS: 122-79-2 EINECS: 204-575-0 Merck Index: 14,7267 |