Tlačiť
Phenyl acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetic acid phenyl ester
B22561.0B B22561.30
B22561.0BEA 137.99 EUR
B22561.0B B22561.30
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 122-79-2 Molecular Formula: CH3CO2C6H5 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5020 Odour: Phenol-like Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 636458 Merck Reference: 14,7267 MDL No.: MFCD00008699
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 195…196 °C
Hustota: 1,075
Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008699
Číslo CAS: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Merck Index: 14,7267