Tlačiť
Phenyl acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetic acid phenyl ester
148770050 148771000 148770010
ACRO148770050EA 30.12 EUR
ACRO148770050 ACRO148771000 ACRO148770010
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 196 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008699
Číslo CAS: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Merck Index: 12,07421
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4995 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %