Tlačiť
Kyselina citronová ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10395.0B A10395.0I A10395.30
A10395.0BEA 78.62 EUR
A10395.0B A10395.0I A10395.30
Kyselina citronová ≥99%
Kyselina citronová
Purity: 99+% CAS No.: 77-92-9 Molecular Formula: C6H8O7 Formula Weight: 192.13 Odour: Odourless pH: 1,6 Melting Point: 153-154° Beilstein Reference: 782061 Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00011669
Vzorec: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Teplota varu: 310 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 153…154 °C
Hustota: 1,665
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011669
Číslo CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 14,2326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM