Tlačiť
Bismuth triacetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
17574.18 17574.30
17574.18EA 187.32 EUR
17574.18 17574.30
Bismuth triacetate ≥99%
Bismuth triacetate
Purity: 99% CAS No.: 22306-37-2 Molecular Formula: C6H9BiO6 Formula Weight: 386.12 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00015629
Vzorec: (H₃CCOO)₃Bi
Teplota tavenia: Dec.
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015629
Číslo CAS: 22306-37-2
EINECS: 244-904-5