Tlačiť
Octan amonný ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
21198.298EA 89.05 EUR
21198.298 21198.367 21198.260
Octan amonný ≥97%, GPR RECTAPUR®
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013066
Číslo CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm