Tlačiť
Octan amonný ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
0011.0500EA 93.86 EUR
0011.0500 0011.1000 0011.9020BB
Octan amonný ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013066
Číslo CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Specifications
Assay min. 97 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.7 - 7.3
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm) max. 5
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5