Tlačiť
Octan thallný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
14765-25G 14765-100G
SIAL14765-25GEA 153.63 EUR
SIAL14765-25G SIAL14765-100G
Octan thallný, Sigma-Aldrich®
Octan thallný
Vzorec: C₂H₃O₂Tl
Teplota varu: 1457 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 110 °C
Hustota: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013045
Číslo CAS: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
OSN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09392