Tlačiť
Octan barnatý ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
32305-50KG 32305-1KG
32305-50KGEA 2106.7 EUR
32305-50KG 32305-1KG
Octan barnatý ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Octan barnatý
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ba
Teplota varu: Dec. (on heating)
Teplota tavenia: ∼450 °C
Hustota: 2,46 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012447
Číslo CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00968
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 20°C) 7 - 8.5
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.003 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Oxidizing substances (as NO₃) Max. 0.005 %
KMnO₄ reducing matter (as HCOOH) Max. 0.025 %