Propionan sodný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
A17440.0E
A17440.36
A17440.0EEA
125.38
EUR
A17440.0E
A17440.36
Propionan sodný ≥99%
Propionan sodný
Purity: 99%
CAS No.: 137-40-6
Molecular Formula: C3H5NaO2
Formula Weight: 96.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 285-291°
Merck Reference: 14,8669
MDL No.: MFCD00002759
Vzorec:
C₃H₅NaO₂ Mw: 96.06 Teplota tavenia: 285…291 °C Teplota vzplanutia: 157 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002759 Číslo CAS: 137-40-6 EINECS: 205-290-4 Merck Index: 12,08816 |