Tlačiť
Propionan sodný 99.0-100.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
149010010 149010250 149010050
ACRO149010010EA 81.71 EUR
ACRO149010010 ACRO149010250 ACRO149010050
Propionan sodný 99.0-100.5%
Propionan sodný
Vzorec: C₃H₅NaO₂
Mw: 96.06
Teplota tavenia: 285…286 °C
Teplota vzplanutia: >250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002759
Číslo CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 100.5 % (On dried substance)
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm