Tlačiť
Octan draselný 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Acetic acid potassium salt
26667.236EA 122.97 EUR
26667.236 26667.293
Octan draselný 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
Mw: 98.14
Teplota tavenia: 304
Hustota: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012458
Číslo CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 3.0 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.4 %