Tlačiť
Octan draselný, anhydrous 97%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
149600010 149600025 149605000
ACRO149600010EA 77.42 EUR
ACRO149600010 ACRO149600025 ACRO149605000
Octan draselný, anhydrous 97%, pure
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
Teplota tavenia: 292 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012458
Číslo CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +15° to +21° (20°C, 589 nm) (c=0.05 in water)