Tlačiť
Undecanoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hendecanoic acid, Undecylic acid
173970250 173971000 173970050
ACRO173970250EA 51.27 EUR
ACRO173970250 ACRO173971000 ACRO173970050
Undecanoic acid 99%
Undecanoic acid
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Mw: 186.29
Teplota varu: 228
Teplota tavenia: 28.5 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002730
Číslo CAS: 112-37-8
EINECS: 203-964-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %