Tlačiť
Tridecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0502-5G T0502-10G T0502-1G
SIALT0502-5GEA 67.69 EUR
SIALT0502-5G SIALT0502-10G SIALT0502-1G
Tridecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Tridecanoic acid
Vzorec: C₁₃H₂₆O₂
Mw: 214.35
Teplota varu: 308
Teplota tavenia: 41.5
Hustota: 1.025 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002741
Číslo CAS: 638-53-9
EINECS: 211-341-1