Tlačiť
Tridecanoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
139520100 139520250 139520500
ACRO139520100EA 110.96 EUR
ACRO139520100 ACRO139520250 ACRO139520500
Tridecanoic acid 97%
Tridecanoic acid
Vzorec: C₁₃H₂₆O₂
Mw: 214.35
Teplota varu: 236 °C (100 mmHg)
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002741
Číslo CAS: 638-53-9
EINECS: 211-341-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %